Läs mer
tert-butylmetyleter CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,8 %, Solstice
Beskrivning
- För HPLC och organisk syntes
- Högrena, mångsidiga lösningsmedel
- Hög konsistens från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl methyl ether |
| Namnnotering | för HPLC |
| Densitet | 0,74 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Brytningsindex | n20/D 1.369 |
| Linjär formel | (CH3)3COCH3 |
| Beilstein | 1730942 |
| Synonym | tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane |
| Kokpunkt | 55 °C till 56 °C |
| LEDER | CC(C)(C)OC |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- tert-Butyl methyl ether
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.