Läs mer
tert-butylmetyleter CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15694660
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15694660 4 x 2.5 L Paket med 4
15654660 100 mL 100ml
15664660 1 L 1 L
15684660 2 L 2 L
15674660 2.5 L 2.5 L
15604670 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15694660 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 348754X2.5L
Request Bulk or Custom Format
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,8 %
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008812
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
Namnnotering for HPLC
Densitet 0.74g/mL at 25°C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Brytningsindex n20/D 1.369
Linjär formel (CH3)3COCH3
Beilstein 1730942
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Kokpunkt 55°C to 56°C
LEDER CC(C)(C)OC
Formel vikt 88.15g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.