Läs mer
tert-butylmetyleter, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, Solstice
Produktkod. 15666120
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15666120 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15666120 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 6505601L
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, 99,9 %
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
Densitet 0,74 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.151
Flampunkt −33 °C (−27,4 °F)
Tändpunkt 705 °F
Molekylformel C5H12O
Linjär formel (CH3)3COCH3
MDL-nummer MFCD00008812
UN-nummer UN2398
Beilstein 1730942
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formel vikt 88,15 g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet CHROMASOLV™ Plus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.