Läs mer
tert-Butyl Methyl Ether-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-tert-Butyl Ether D12 |
| CAS | 284487-64-5 |
| Molekylformel | C5D12O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-(trideuteriomethoxy)-2-(trideuteriomethyl)propane, tert-Butyl methyl ether-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-(methoxy-d3)-2-(methyl-d3)propane-1,1,1,3,3,3-d6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.22 |
| Formel vikt | 100.16 |