Läs mer
tert-butylmetyleter, för analys av bekämpningsmedelsrester, Solstice
Product Code. 15664230
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15664230 4 x 2.5 L Paket med 4
15644230 1 L 1 L
15654230 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15664230 Supplier Honeywell-Riedel-de Haen Supplier No. 344984X2.5L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-03-2027
Add to basket
CHROMASOLV™ , för analys av bekämpningsmedelsrester
  • För gaskromatografi (GC)
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008812
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
Densitet 0,74 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 0.151
Flampunkt −33 °C (−27,4 °F)
Tändpunkt 705 °F
Linjär formel (CH3)3COCH3
UN-nummer UN2398
Formel vikt 88.15
Procent renhet ≥99.7%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl methyl ether
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-butyl methyl ether