Läs mer
tert-Butyl methyl ether, For Spectroscopy Uvasol™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15864160
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15864160 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15864160 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1019841000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
For spectroscopy Uvasol™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
Smältpunkt -108.6°C
CAS 1634-04-4
Färg Colorless
Densitet 0.74g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt −28°C (−18.4°F)
Tändpunkt 460°C (860°F)
Odör Charactristic
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel C5H12O
Ångtryck 268 hPa (20°C)
UN-nummer 2398
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Kokpunkt 55.3°C
Löslighetsinformation Soluble in water: 42g/L at 20°C
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC
IUPAC-namn 2-methoxy-2-methylpropane
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formel vikt 88.15