Läs mer
tert-butyl metyleter, Honeywell™
Produktkod. 16695803 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
16695803 7 L 7 L
1 options
Produktkod. 16695803 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 33020S7LRC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
CAS Max % 1
Smältpunkt -109°C
Färg Färglös
Densitet 0.74 g/cm3 (20°C)
Kokpunkt 55.3°C (1013 hPa)
Flampunkt -28°C
Molekylformel C5H12O
Kvantitet 7 L
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(C)(C)C
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 88.15