Läs mer
tert-butyl metyleter, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16685903
Change view
:
25 L
Produktkod.
16685903 25 L
1 options
Produktkod. 16685903 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 6581025L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
CAS Max % 1
Smältpunkt -109°C
Färg Färglös
Densitet 0.74 g/cm3 (20°C)
Kokpunkt 55.3°C (1013 hPa)
Flampunkt -28°C
Molekylformel C5H12O
Kvantitet 25 L
Beilstein 1730942
Synonym MTBE; Methyl tert-butyl ether
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(C)(C)C
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 88.15