Läs mer
tert-butylmetyleter, HPLC-kvalitet, 99+%, förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Beskrivning
tert-butylmetyleter används som lösningsmedel för kromatografi och vid tillverkning av kemikalier, läkemedel och läkemedelsintermediärer. Den används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi. Det fungerar som en bränslekomponent i bränsle för bensinmotorer. De höjer syrehalten i bensin (oxygenater).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Förpackad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Methyl ether |
| Smältpunkt | -109 °C |
| Densitet | 0.742 g/mL |
| Kvantitet | 250 mL |
| Flampunkt | -25 °C (-13 °F) |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1.369 |
| UN-nummer | 2350 |
| Beilstein | 1730942 |
| Merck Index | 14,6032 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- tert-Butyl methyl ether
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.