Läs mer
tert-butylmetyleter, HPLC-kvalitet, 99+%, förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11334807
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334807 1 L 1 L
11324807 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041839.K2
 Begränsad artikel
I lager
Kromatografilösningsmedel | CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
tert-butylmetyleter används som lösningsmedel för kromatografi och vid tillverkning av kemikalier, läkemedel och läkemedelsintermediärer. Den används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi. Det fungerar som en bränslekomponent i bränsle för bensinmotorer. De höjer syrehalten i bensin (oxygenater).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008812
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
Smältpunkt -109 °C
Densitet 0.742 g/mL
Kvantitet 1 L
Flampunkt -25 °C (-13 °F)
Odör Mild
Förpackning ChemSeal™ Flaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.369
UN-nummer UN2350
Beilstein 1730942
Merck Index 14,6032
Kokpunkt 55 °C till 56 °C
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten. Mycket blandbar med etanol och etyleter.
Formel vikt 88.15
Procent renhet ≥99%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.