Läs mer
tert-butylmetyleter, HPLC-grad, 99+%
Produktkod. 11388448
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388448 4 x 1 L 4 L
11308458 1 L 1 L
11398448 4 L 4 L
11378448 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11388448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040477.M1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kromatografilösningsmedel | CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
Används som lösningsmedel för kromatografi. Fungerar som en bränslekomponent i bränsle för bensinmotorer. De höjer syrehalten i bensin (oxygenater).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008812
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
Smältpunkt -109 °C
Densitet 0.742 g/mL
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt -25 °C (-13 °F)
Odör Mild
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.369
UN-nummer UN2350
Beilstein 1730942
Merck Index 14,6032
Kokpunkt 55 °C till 56 °C
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Mycket löslig i etanol och etyleter.
Formel vikt 88.15
Procent renhet ≥99%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.