Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl methyl ether |
| Smältpunkt | -110,0 °C |
| Abs. | (1 cm cell vs HPLC-klassat −vatten), (1 cm cell vs HPLC-klassat −vatten) vid 0nm, 0,009 max. vid 280 nm, 0,097 max vid 255 nm, 0,301 max vid 240 nm |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | 0,0005 meq/g max. |
| Alkalinitet | 0,0002 meq/g max. |
| Densitet | 0.7404g/mL, 0.7404 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | −28 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- tert-Butyl methyl ether
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.