Läs mer
tert-butylmetyleter, Puriss. p.a., ≥99,5 % (GC), Solstice
Produktkod. 15661740
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15661740 1 L Glasflaska 1 L
15671740 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15661740 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 202561L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008812
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-Butyl Methyl Ether
Smältpunkt -109 °C
Densitet 0,74 g/ml vid 25 °C, 0,736 till 0,744 g/ml vid 20 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.151
Flampunkt −33 °C (−27,4 °F)
Tändpunkt 705 °F
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.376
Linjär formel (CH3)3COCH3
UN-nummer UN2398
Beilstein 1730942
Kokpunkt 55,3 °C
Formel vikt 88,15 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.