Läs mer
Tert-Butyl Methyl Ether, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™
Produktkod. 15671620 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15671620 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15661620 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15671620 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1797872.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008812
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-namn 2-methoxy-2-methylpropane
LEDER CC(C)(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-Butyl Methyl Ether
Smältpunkt -109°C
Färg Colorless
Densitet 0.74g/mL at 25°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.151
Flampunkt −33°C (−27.4°F)
Tändpunkt 705°F
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex n20/D 1.369(lit.)
Linjär formel (CH3)3COCH3
Ångtryck 14.78psi (55°C), 4.05psi (20°C)
UN-nummer UN2398
Beilstein 1730942
Kokpunkt 55.3°C
Formel vikt 88.15g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Reagent
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.