Läs mer
tert-Butyl Methyl Ether, TRC
Produktkod. 30346809
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30346809 50 mL
1 options
Produktkod. 30346809 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69337050ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl tert-butyl ether
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5 H12 O
Kvantitet 50 mL
Synonym Methyl-tert-Butyl Ether, Propane, 2-methoxy-2-methyl-, Ether, tert-butyl methyl (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxy-2-methylpropane, 1,1-Dimethylethyl methyl ether, 2-Methyl-2-methoxypropane, Driveron, MTBE, Methyl 1,1-dimethylethyl ether, Methyl tert-butyl ether, Methyl tertiary butyl ether, t-Butyl methyl ether, tert-Butoxymethane, tert-Butyl methyl ether
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
LEDER COC(C)(C)C
IUPAC-namn 2-methoxy-2-methylpropane
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Formel vikt 88.0888