Läs mer
tert.-Butylmetylmalonat, 95 %
Produktkod. 10567011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10567011 5 mL Glasflaska 5ml
10249253 1 mL Glasflaska 1ml
10783065 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10567011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 339390050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 42726-73-8 | C8H14O4 | 174,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42726-73-8
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.2
MDL-nummer MFCD00042856
InChI-nyckel XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
PubChem CID 2733872
IUPAC-namn 3-0-tert-butyl-1-0-metylpropandioat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert.-Butyl methyl malonate
Smältpunkt -10°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 80°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 79°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H3COOCCH2COOC(CH3)3
Brytningsindex 1.4140 to 1.417
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 174.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.