Läs mer
tert-butylmetylsulfid, 98+%
Produktkod. 11440507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440507 25 g 25g
11430507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22390.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 6163-64-0 | C5H12S | 104,21 g/mol
tert-butylmetylsulfid används för LPG-raffineringsprocessen och har högt svavelinnehåll.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer tert-butyl metylsulfid används för LPG-raffineringsprocessen och den har
hög halt av svavel.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6163-64-0
Molekylformel C5H12S
Molekylvikt (g/mol) 104.21
MDL-nummer MFCD00008840
InChI-nyckel CJFVCTVYZFTORU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl sulfide, propane, 2-methyl-2-methylthio, sulfide, tert-butyl methyl, methyl tert-butyl sulfide, 3,3-dimethyl-2-thiabutane, 2-methyl-2-methylsulfanyl propane, t-butyl methyl sulfide, methyl t-butyl sulfide, tert-butyl methyl sulfane, acmc-1b7tx
PubChem CID 138679
IUPAC-namn 2-metyl-2-metylsulfanylpropan
LEDER CSC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl sulfide
Densitet 0.826
Kokpunkt 101 °C till 102 °C
Flampunkt −3 °C (26 °F)
Odör Obehagligt
Linjär formel (CH3)3CSCH3
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Svårt att blanda.
Formel vikt 104.22
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.