Läs mer
tert-butyl N-[(1-bensyl-4-piperidinyl)metyl]karbamat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10126772
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10126772 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10085212 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10126772 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00974EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 173340-23-3
Molekylformel C18H28N2O2
Molekylvikt (g/mol) 304.434
MDL-nummer MFCD04123925
InChI-nyckel SOXSDIKJHXTJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamate, tert-butyl n-1-benzyl-4-piperidinyl methyl carbamate, tert-butyl n-1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, maybridge3_004457, 1-benzyl-4-tertbutyloxycarbonylaminomethylpiperidine, 1-benzyl-4-piperidinylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-1-phenylmethyl-4-piperidinyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2824066
IUPAC-namn tert-butyl N-[(l-bensylpiperidin-4-yl)metyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl N-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]carbamate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 304.43
Procent renhet 95%