Läs mer
tert-butyl N-[(1S)-1-((2S)-oxiran-2-yl)-2-fenyletyl]karbamat, Mikromol™
Produktkod. 17993076
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17993076 25 mg
1 options
Produktkod. 17993076 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3624.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
tert-Butyl N-[(1S)-1-((2S)-Oxiran-2-yl)-2-fenyletyl]karbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (2S,3S)-3-Boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
CAS 98737-29-2
Analyt- eller komponentnamn (2S,3S)-3-Boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H21 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Carbamic acid, N-[(1S)-1-[(2S)-2-oxiranyl]-2-phenylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (1-oxiranyl-2-phenylethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,R*)]-, Carbamic acid, [(1S)-1-(2S)-oxiranyl-2-phenylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (2S)-[(1S)-1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-phenylethyl]oxirane, (2S,3S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, (2S,3S)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1,2-epoxy-4-phenylbutane, [(1S)-1-((2S)-Oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl [(1S)-1-((2S)-oxiran-2-yl)-2-phenylethyl]carbamate, tert-Butyl [(1S)-1-((2S)-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate, tert-Butyl [(1S)-1-[(2S)-oxiranyl]-2-phenylethyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13+/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@H]2CO2
IUPAC-namn tert-butyl N-[(1S)-1-[(2S)-oxiran-2-yl]-2-fenyletyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 263.33
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 263,1521 g/mol