Läs mer
tert-butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluormetyl)anilino]etyl}karbamat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10502282
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10502282 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10502282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00453DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}carbamate
CAS 215655-42-8
CAS Min % 94.5
CAS Max % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C14H20F3N3O2
Linjär formel CF3C6H3(NH2)NH(CH2)2NHC(O)OC(CH3)3
MDL-nummer MFCD00728760
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, tert-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethyl carbamate, tert-butyl 2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethylcarbamate, tert-butyl-n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, n-2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethyl tert-butoxy carboxamide, maybridge1_000225, tert-butyl 2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, t-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethylcarbamate
InChI-nyckel LBPALYCQELHDIC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCNC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)N
IUPAC-namn tert-butyl N-[2-[2-amino-4-(trifluormetyl)anilino]etyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 319.328
PubChem CID 2773437
Formel vikt 319.33
Procent renhet 95%