Läs mer
tert-butyl N-(2-cyanoetyl)karbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10079481
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10079481 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10160992 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10079481 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB08399DA
Kemiska identifierare
CAS 53588-95-7
Molekylformel C8H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD02180880
InChI-nyckel NORLFIHQJFOIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butyl 2-cyanoethyl carbamate, n-boc-2-cyano-ethylamine, 2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, t-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butoxy-n-2-cyanoethyl carboxamide, 1,1-dimethylethyl 2-cyanoethyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanenitrile, carbamicacid,n-2-cyanoethyl-,1,1-dimethylethylester
PubChem CID 2735664
IUPAC-namn tert-butyl N-(2-cyanoetyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl N-(2-cyanoethyl)carbamate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)3COC(O)NH(CH2)2CN
Kvantitet 1 g
Formel vikt 170.21
Procent renhet 97%