Läs mer
tert-butyl N-(3-amino-3-tioxopropyl)karbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10437832
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10437832 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10173764 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
11376955 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10437832 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB08402DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 77152-97-7
Molekylformel C8H16N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 204.288
MDL-nummer MFCD02180883
InChI-nyckel OBDMXQCRRWGEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-3-amino-3-thioxopropyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropylcarbamate, tert-butyl n-2-carbamothioylethyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanethioamide, tert-butyl 3-amino-3-thioxoprop-1-yl carbamate, 2-thiocarbamoylethyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-3-amino-3-thioxopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-thiocarbamoylethylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino propanethioamide
PubChem CID 2735653
IUPAC-namn tert-butyl-N-(3-amino-3-sulfanylidenpropyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)3COC(O)NH(CH2)2C(S)NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.29
Procent renhet 97%