Läs mer
tert-Butyl N-[3-(Chlorosulfonyl)propyl]carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl N-[3-(Chlorosulfonyl)propyl]carbamate |
| CAS | 1196153-59-9 |
| Molekylformel | C8 H16 Cl N O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl N-[3-(chlorosulfonyl)propyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16ClNO4S/c1-8(2,3)14-7(11)10-5-4-6-15(9,12)13/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(3-chlorosulfonylpropyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.735 |
| Formel vikt | 257.0489 |