Läs mer
tert-butyl N-(3-formylbensyl)karbamat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10503073
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10503073 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10310893 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10265334 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10503073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07494DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 170853-04-0
Molekylformel C13H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 235.283
InChI-nyckel JORXNWZTJLYRQA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794834
IUPAC-namn tert-butyl N-[(3-formylfenyl)metyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 3-formylbenzylcarbamate
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl 3-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-3-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyl 3-formylbenzyl carbamate, 3-aminomethyl benzaldehyde, n-boc protected, 3-formylbenzylamine, n-boc protected, tert-butyl n-3 formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-3-formylbenzyl carbamate, tert-butyl3-formylbenzylcarbamate, 3-formylbenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester
Formel vikt 235.28
Procent renhet 90%