Läs mer
tert-butyl N-(3-tienyl)karbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10497982
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497982 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10120722 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10497982 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00092CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19228-91-2
Molekylformel C9H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 199.268
MDL-nummer MFCD01928808
InChI-nyckel PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl thiophen-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3-thienyl carbamate, tert-butyl 3-thienylcarbamate, tert-butyl n-thiophen-3-yl carbamate, tert-butoxy-n-3-thienyl carboxamide, carbamic acid,n-3-thienyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminothiophene, tert-butyl thien-3-ylcarbamate, 3-aminothiophene, n-boc protected
PubChem CID 736476
IUPAC-namn tert-butyl N-tiofen-3-ylkarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl N-(3-thienyl)carbamate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.27
Procent renhet 97%