Läs mer
tert-butyl N-[4-(aminometyl)fenyl]karbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10645155
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10645155 10 g 10g
10136942 250 mg 250mg
10390773 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10645155 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01028EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 220298-96-4
Molekylformel C12H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 222.29
MDL-nummer MFCD02183573
InChI-nyckel URXUHALBOWYXJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-aminomethyl-1-n-boc-aniline, tert-butyl 4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-boc-amino benzylamine, 4-aminomethy-1-n-boc-aniline, 4-n-boc-amino benzylamine, 4-tert-butoxycarbonylamino benzylamine, 4-aminomethyl-n-boc-aniline, tert-butyl-n-4-aminomethyl phenyl carbamate
PubChem CID 2794659
IUPAC-namn tert-butyl N-[4-(aminometyl)fenyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(CN)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 222.29
Procent renhet 97%