Läs mer
tert-butyl N-(4-formylbensyl)karbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682015
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10682015 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10563003 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10082504 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10682015 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07448CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 156866-52-3
Molekylformel C13H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 235.283
InChI-nyckel HRJJBEIFHFVBRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-4-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyln-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl 4-formylbenzyl carbamate, tert-butyln-4-formylphenyl methyl carbamate, n-boc-4-aminomethylbenzaldehyde, tert-butyl n-4 formylbenzyl carbamate, 4-aminomethyl benzaldehyde,n-boc protected, 4-formyl-benzyl-carbamic acid t-butyl ester
PubChem CID 2794832
IUPAC-namn tert-butyl N-[(4-formylfenyl)metyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material tert-Butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 235.28
Procent renhet 97%