Läs mer
tert-butyl N-(4-piperidinylmetyl)karbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510571
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
Produktkod. 10243432
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB08455CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 135632-53-0
Molekylformel C11H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.309
InChI-nyckel VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
IUPAC-namn tert-butyl-N-(piperidin-4-ylmetyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 214.31
Procent renhet 95%