Läs mer
tert-Butyl N-allylcarbamate, 97%
Produktkod. 11321929
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321929 10 g 10g
11331929 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26014.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78888-18-3 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
tert-butyl N-allylkarbamat används vid syntes av isoxazolidiner. Syntes av 5-substituerade tiazolidin-2-oner är från reaktionen av xanthater och tert-butyl N-allylkarbamater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-Butyl N-allylkarbamat används vid syntes av isoxazolidiner. Syntes av 5-substituerade tiazolidin-2-oner är från reaktionen av xanthater och tert-butyl N-allylkarbamater.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78888-18-3
Molekylformel C8H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.213
MDL-nummer MFCD00191870
InChI-nyckel AWARHXCROCWEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl allylcarbamate, tert-butyl n-allylcarbamate, tert-butyl n-prop-2-en-1-yl carbamate, n-boc-allylamine, t-butyl n-allylcarbamate, carbamic acid, 2-propenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209pfu, allyl tert-butyl carbamate, tert-butyl-n-allylcarbamate, n-tertbutoxycarbonyl allyl amine
PubChem CID 4067274
IUPAC-namn tert-butyl-N-prop-2-enylkarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl N-allylcarbamate
Smältpunkt 34°C to 39°C
Kokpunkt 48°C to 50°C (1mmHg)
Linjär formel H2C=CHCH2NHCO2C(CH3)3
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Densitet 0.938
Kvantitet 10 g
Flampunkt 79°C (175°F)
Formel vikt 157.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.