Läs mer
tert-Butyl N-(Diaminometylid)karbamat, TRC
Produktkod. 30423837
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30423837 1 g
1 options
Produktkod. 30423837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2045831G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate
CAS 219511-71-4
Molekylformel C6H13N3O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine
InChI formel InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N
IUPAC-namn tert-butyl N-karbamimidoylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 159.19
Formel vikt 159.1008