Läs mer
tert-Butyl N-(Diaminometylid)karbamat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate |
| CAS | 219511-71-4 |
| Molekylformel | C6H13N3O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-karbamimidoylkarbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.19 |
| Formel vikt | 159.1008 |