Läs mer
tert-Butyl N-hydroxykarbamat, 98+%
Produktkod. 10616154 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10616154 1 g Glasflaska 1g
10266500 5 g Glasflaska 5g
15129233 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10616154 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209870010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36016-38-3 | C5H11NO3 | 133,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36016-38-3
Molekylformel C5H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00002107
InChI-nyckel DRDVJQOGFWAVLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-hydroxylamine, n-tert-butoxycarbonylhydroxylamine, tert-butyl hydroxycarbamate, boc-amino alcohol, carbamic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, n-hydroxycarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl-n-hydroxycarbamate, n-tert-boc-hydroxylamine, t-butyl n-hydroxycarbamate, n-tert-butyloxycarbonylhydroxylamine
PubChem CID 97534
IUPAC-namn tert-butyl N-hydroxikarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl N-hydroxycarbamate
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 53.0°C to 57.0°C
Färg Rosa till vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HONHCO2C(CH3)3
Kvantitet 1 g
Beilstein 03,IV,168
Formel vikt 133.15
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.