missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl N-(Propan-2-yl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl N-(Propan-2-yl)carbamate |
| CAS | 51170-55-9 |
| Molekylformel | C8H17NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)9-7(10)11-8(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(C)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-propan-2-ylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.22 |
| Formel vikt | 159.1259 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?