Läs mer
tert-butylnitrit, teknik. 90 %
Produktkod. 11382897
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382897 25 g 25g
11392897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16135.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 540-80-7 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
tert-butylnitrit används som ett reagens för diazotering och nitrosering av alkoholer, tioler, aminer och cykloalkaner. Det spelar en viktig roll i fotokatalyserad omvandling av aryl och heteroarylaminer till selenider. Den finner tillämpning vid framställning av arylazider från arylaminer. Det är också användbart för radikala multifunktionaliseringsreaktioner av alifatiska alkener och kväveoxidkälla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylnitrit används som reagens för diazotering och nitrosering av alkoholer, tioler, aminer och cykloalkaner. Det spelar en viktig roll i fotokatalyserad omvandling av aryl och heteroarylaminer till selenider. Den finner tillämpning vid framställning av arylazider från arylaminer. Det är också användbart för radikala multifunktionaliseringsreaktioner av alifatiska alkener och kväveoxidkälla.
Löslighet
Blandbar med dietyleter, kloroform, alkohol och koldisulfid. Något blandbar med vatten. Oblandbar med glycerol.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka reduktionsmedel, pulveriserade metaller och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-80-7
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.121
MDL-nummer MFCD00002055
InChI-nyckel IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono
PubChem CID 10906
IUPAC-namn tert-butylnitrit
LEDER CC(C)(C)ON=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl nitrite
Densitet 0.867
Kokpunkt 61°C to 63°C
Flampunkt −23°C (−9°F)
Odör Sweet
Brytningsindex 1.369
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2351
Beilstein 1209339
Merck Index 14,1583
Löslighetsinformation Miscible with diethyl ether,chloroform,alcohol and carbon disulfide. Slightly miscible with water. Immiscible with glycerol.
Formel vikt 103.12
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl nitrite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl nitrite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.