Läs mer
tert-butyloxobutyrat, TRC
Produktkod. 30344286
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
30344286 500 mL
1 options
Produktkod. 30344286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB693435500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl Oxobutyrate
CAS 1694-31-1
Molekylformel C8H14O3
Kvantitet 500 mL
Synonym tert-Butyl Ester Acetoacetic Acid, 1,1-Dimethylethyl Acetoacetate, 3-Oxobutanoic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid tert-Butyl Ester, NSC 42869, tert-Butyl 3-Oxobutanoate, tert-Butyl 3-Oxobutyrate, tert-Butyl Acetoacetate, tert-Butyl Acetylacetate, tert-Butyl Acetylacetonate
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
LEDER CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl 3-oxobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 158.19
Formel vikt 158.0943