Läs mer
tert-butylperoxiacetat, 50% lösning i aromatisk fri mineralsprit, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl peroxyacetate |
| Färg | Odesignat |
| Namnnotering | 50% Solution In Aromatic Free Mineral Spirit |
| CAS | 107-71-1, 64742-48-9 |
| Molekylformel | C6H12O3 |
| MDL-nummer | MFCD00048240 |
| Synonym | tert-butyl peroxyacetate, t-butyl peracetate, tert-butyl peracetate, lupersol 70, t-butyl peroxyacetate, ethaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, trigonox f-c50, unii-fj3f3s50cs, peroxyacetic acid, tert-butyl ester, fj3f3s50cs |
| InChI-nyckel | SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(=O)OOC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyletanperoxoat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- tert-Butyl peroxyacetate, 50% solution in aromatic free mineral spirit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Organisk peroxid Vrsta C och D
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.