Läs mer
tert-Butylperoxybenzoat, 98 %
Produktkod. 10636572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10636572 250 g Plastflaska 250g
10381424 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10636572 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170142500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.52 SEK
    509.65 SEK / 250g
    Save 57.87 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 614-45-9 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Radikala initiativtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-45-9
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00008802
InChI-nyckel GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan
PubChem CID 11966
IUPAC-namn tert-butylbensenkarboperoxoat
LEDER CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl peroxybenzoate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 8,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 75,0 °C till 76,0 °C (0,2 mmHg)
Flampunkt 93 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C11H14O3
Linjär formel C6H5CO2OC(CH3)3
Brytningsindex 1,4980 till 1,5000
Kvantitet 250 g
Beilstein 09, IV, 715
Fieser 01,98; 02,54; 04,66; 07,49; 09,90; 13,58
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer, ester, etrar och ketoner
Viskositet 6 mPa (20 °C)
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl peroxybenzoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Organisk peroxid Vrsta C och D
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.