Läs mer
tert-Butylperoxybenzoat, 98 %
Beskrivning
tert-butylperoxibensoat användes som polymerisations- och tvärbindningskatalysator. Den användes också som initiator under ympning av 2,2,6,6-tetrametyl-1-piperidinyloxi (TEMPO)-4-oxiacetamido-(3-propyltrietoxisilan) till poly(etylenko-okten) och vid framställning av konforma poly(cyklohexylmetakrylat)-tunna filmer via initierad kemisk ångavsättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
tert-butylperoxibensoat användes som polymerisations- och tvärbindningskatalysator. Den användes också som initiator under ympning av 2,2,6,6-tetrametyl-1-piperidinyloxi (TEMPO)-4-oxiacetamido-(3-propyltrietoxisilan) till poly(etylenko-okten) och vid framställning av konforma poly(cyklohexylmetakrylat)-tunna filmer via initierad kemisk ångavsättning.
Löslighet
Löslig i eter, alkohol, ester och ketoner. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Lagras och transporteras som en blandning med inerta fasta ämnen och som lösningsmedelsslam.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl peroxybenzoate |
| Smältpunkt | 6 °C till 8 °C |
| Densitet | 1.042 |
| Kokpunkt | 75 °C till 76 °C (0,2 mmHg) |
| Flampunkt | 93 °C (199 °F) |
| Odör | Sött |
| Brytningsindex | 1.499 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3103 |
| Beilstein | 1342734 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- tert-Butyl peroxybenzoate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Organisk peroxid Vrsta C och D
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P411-Förvaras vid högst °C/°F.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl peroxybenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.