Läs mer
tert-Butylperoxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11463950
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463950 25 g 25g
11443617 100 g 100g
11453617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463950 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17373.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 614-45-9 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
tert-butylperoxibensoat användes som polymerisations- och tvärbindningskatalysator. Den användes också som initiator under ympning av 2,2,6,6-tetrametyl-1-piperidinyloxi (TEMPO)-4-oxiacetamido-(3-propyltrietoxisilan) till poly(etylenko-okten) och vid framställning av konforma poly(cyklohexylmetakrylat)-tunna filmer via initierad kemisk ångavsättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylperoxibensoat användes som polymerisations- och tvärbindningskatalysator. Den användes också som initiator under ympning av 2,2,6,6-tetrametyl-1-piperidinyloxi (TEMPO)-4-oxiacetamido-(3-propyltrietoxisilan) till poly(etylenko-okten) och vid framställning av konforma poly(cyklohexylmetakrylat)-tunna filmer via initierad kemisk ångavsättning.
Löslighet
Löslig i eter, alkohol, ester och ketoner. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Lagras och transporteras som en blandning med inerta fasta ämnen och som lösningsmedelsslam.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-45-9
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00008802
InChI-nyckel GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan
PubChem CID 11966
IUPAC-namn tert-butylbensenkarboperoxoat
LEDER CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl peroxybenzoate
Smältpunkt 6 °C till 8 °C
Densitet 1.042
Kokpunkt 75 °C till 76 °C (0,2 mmHg)
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3103
Beilstein 1342734
Löslighetsinformation Löslig i eter, alkohol, ester och ketoner. Olöslig i vatten.
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl peroxybenzoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Organisk peroxid Vrsta C och D
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P411-Förvaras vid högst °C/°F.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl peroxybenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.