Läs mer
tert-Butyl phenyl carbonate, 97%
Produktkod. 15487368
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487368 100 g 100g
15477368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60867.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6627-89-0 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
tert-butylfenylkarbonat används vid bestämning av oktanol-vattenfördelningskoefficienter genom elektrokinetisk mikroemulsionskromatografi. Det används också vid syntes av 2-nitroindoler och som ett reagens för mono-Boc-skydd avα ,ω -diaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylfenylkarbonat används vid bestämning av oktanol-vattenfördelningskoefficienter genom elektrokinetisk mikroemulsionskromatografi. Det används också vid syntes av 2-nitroindoler och som ett reagens för mono-Boc-skydd avα ,ω-diaminer.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara i kylda förhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6627-89-0
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00008804
InChI-nyckel UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl phenyl carbonate, tert-butylphenylcarbonate, 2-methyl-2-propanyl phenyl carbonate, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl phenyl ester, pubchem13300, acmc-209nuo, phenyl t-butyl carbonate, uxwvqhxkkogtsy-uhfffaoysa, tert-butyl phenyl carbonate, carbonic acid tert-butylphenyl ester
PubChem CID 81113
IUPAC-namn tert-butylfenylkarbonat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl phenyl carbonate
Densitet 1.05
Kokpunkt 83°C
Flampunkt 101°C (214°F)
Linjär formel (CH3)3COCOOC6H5
Kvantitet 100 g
Beilstein 2361602
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.