Läs mer
tert-Butyl Phenyl Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Phenyl Carbonate |
| CAS | 6627-89-0 |
| Molekylformel | C11H14O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Carbonic Acid tert-Butyl Phenyl Ester, 1,1-Dimethylethyl Phenyl Carbonate, 1-tert-Butoxycarbonyloxybenzene, NSC 60248, Phenyl tert-Butyl Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(12)13-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl phenyl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.0943 |