Läs mer
tert-Butyl phenyl ether, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15403757
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15403757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27689.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6669-13-2
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00049018
InChI-nyckel PNKZBZPLRKCVLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butoxybenzene, tert-butyl phenyl ether, benzene, 1,1-dimethylethoxy, phenyl-t-butylether, t-butoxybenzene, ether, tert-butyl phenyl, 1,1-dimethylethoxy benzene, tert-butoxy-benzene, phenyl t-butyl ether, benzene,1-dimethylethoxy
PubChem CID 81179
IUPAC-namn (2-methylpropan-2-yl)oxybenzene
LEDER CC(C)(C)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl phenyl ether
Densitet 0.924
Kokpunkt 184°C
Brytningsindex 1.4885
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 150.22
Procent renhet 98%