Läs mer
tert-Butyl pivalate, 98%
Produktkod. 15490158
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490158 5 g 5g
15400168 25 g 25g
15410168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53395.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16474-43-4 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
tert-butylpivalat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar tert-butylpivalat används som farmaceutisk
mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16474-43-4
Molekylformel C9H18O2
Molekylvikt (g/mol) 158.24
MDL-nummer MFCD01861974
InChI-nyckel VXHFNALHLRWIIU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519272
IUPAC-namn tert-butyl-2,2-dimetylpropanoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl pivalate
Densitet 0.813
Kokpunkt 134°C to 135°C
Flampunkt >62°C (144°F)
Linjär formel (CH3)3CCO2C(CH3)3
Brytningsindex 1.392
Kvantitet 5 g
Synonym tert-butyl pivalate, tert-butyl trimethylacetate, propanoic acid, 2,2-dimethyl, 1,1-dimethylethyl ester, di-tert-butylcarboxylic acid, 2,2-dimethylpropanoic acid tert-butyl ester, 2,2-dimethyl-propionic acid tert-butyl ester, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, propanoic acid,2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
Formel vikt 158.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.