Läs mer
tert-Butyl propargyl ether, 98%
Produktkod. 15400348
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400348 5 g 5g
15410348 25 g 25g
15420348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53480.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16314-18-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16314-18-4
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
MDL-nummer MFCD07368651
InChI-nyckel QIGSPXPODKLGRK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172302
IUPAC-namn 2-metyl-2-prop-2-ynoxipropan
LEDER CC(C)(C)OCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl propargyl ether
Densitet 0.835
Kokpunkt 119°C
Flampunkt 20°C (68°F)
Linjär formel HC≡CCH2OC(CH3)3
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Synonym tert-butyl propargyl ether, 3-tert-butoxy prop-1-yne, 1-propyne,3-1,1-dimethylethoxy, 1-propyne, 3-1,1-dimethylethoxy, 3-tert-butoxyprop-1-yne, 3-tert-butyloxy-1-propyne, tert-butylpropargylether
Formel vikt 112.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl propargyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2-prop-2-ynoxypropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.