Läs mer
tert-Butyl propiolate, 98%
Produktkod. 15497927
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497927 1 g 1g
15407937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51048.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13831-03-3 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13831-03-3
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.16
MDL-nummer MFCD00060100
InChI-nyckel XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl propiolate, propiolic acid tert-butyl ester, t-butyl propiolate, 2-propynoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-acetylene, tert-butyl propalate, tert-butyl propargylate, acmc-209chj, tert-butyl propiolate #
PubChem CID 543038
IUPAC-namn tert-butylprop-2-ynoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl propiolate
Smältpunkt 18°C to 20°C
Densitet 0.919
Kokpunkt 52°C to 53°C (27 mmHg)
Flampunkt 28°C (82°F)
Linjär formel HC≡CCO2C(CH3)3
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1747175
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 126.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.