Läs mer
tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidin-1-karboxylat, TRC
Produktkod. 30346690
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30346690 1 g
1 options
Produktkod. 30346690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6922151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate
CAS 188111-79-7
Molekylformel C10H20N2O2
Kvantitet 1 g
Synonym (3R)-3-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-3-Amino-1-Boc-piperidine, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](N)C1
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-aminopiperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 200.28
Formel vikt 200.1525