Läs mer
tert-Butyl (R)-4,5-Diamino-5-oxopentanoate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl (R)-4,5-Diamino-5-oxopentanoate Hydrochloride |
| CAS | 66575-26-6 |
| Molekylformel | C9H18N2O3•HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | H-D-Glu(OtBu)-NH2 HCl, D-Glutamic Acid Gamma-tert-Butyl Ester Alpha-amide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-7(12)5-4-6(10)8(11)13;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,13);1H/t6-;/m1./s1 |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)C)CC[C@@H](N)C(N)=O.Cl |
| IUPAC-namn | tert-butyl (R)-4,5-diamino-5-oxopentanoate hydrochloride hydrogen chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.71 |
| Formel vikt | 238.12 |