Läs mer
tert-butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimetyl-3-oxazolidinkarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10037642 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1 g; Glasflaska
Produktkod.
10037642 1 g; Glasflaska
1 options
Produktkod. 10037642 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370890010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95715-87-0 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2, 2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
CAS 95715-87-0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H19NO4
Brytningsindex 1.4450 to 1.447
MDL-nummer MFCD00674064
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 4404
Specifik rotation +85° to +95° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Synonym r-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, unii-upk623lv60, r-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4r-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, r-+-3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl r-+-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4r, r-garner aldehyde, r-3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
InChI-nyckel PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=O
IUPAC-namn tert-butyl (4R)-4-formyl-2,2-dimetyl-1,3-oxazolidin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 229.28
PubChem CID 178792
Formel vikt 229.28
Procent renhet 95%
Fysisk form Olja
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.