Läs mer
tert-Butyl (S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate hydrochloride, 98%
Produktkod. 15428946
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428946 5 g 5g
15475685 250 mg 250mg
15418946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64468.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77497-74-6 | C14H19NO2 | 233.311 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77497-74-6
Molekylformel C14H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 233.311
MDL-nummer MFCD04114841
InChI-nyckel KRSUDBIZXKOKGA-LBPRGKRZSA-N
Synonym s-tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid t-butyl ester, tert-butyl 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, tert-butyl s-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylate, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid tert-butyl ester, tic-obut, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic ac, tert-butyl s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, tert.-butyl 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid tert-butyl ester hydrochloride
PubChem CID 9209323
IUPAC-namn tert-butyl (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate hydrochloride
Kvantitet 5 g
Beilstein 5744730
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 269.77
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.