Läs mer
tert-Butyl-(S)-(3-amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b]azepin-1-yl) Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethylethyl [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetate |
| CAS | 109010-60-8 |
| Molekylformel | C16 H22 N2 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetate, Benazepril Related Compound F (USP), Benazepril Hydrochloride Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-14(19)10-18-13-7-5-4-6-11(13)8-9-12(17)15(18)20/h4-7,12H,8-10,17H2,1-3H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CN1C(=O)[C@@H](N)CCc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.36 |
| Formel vikt | 290.163 |